Merck
ENA429360842
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)-4,4-dimethylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.35
Número MDL:
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)-4,4-dimethylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H25NO4/c1-12(2,3)7-9(10(15)16)8-14-11(17)18-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clave InChI
GNXVWBCBVJMWHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190971
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190971
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)