ENA429358845
Enamine
3-ethoxy-4-(3-methylbutoxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-ethoxy-4-(isopentyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H20O3/c1-4-16-14-9-12(10-15)5-6-13(14)17-8-7-11(2)3/h5-6,9-11H,4,7-8H2,1-3H3
Clave InChI
JBGBOVKMZFRZQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)