Merck
ENA428682997
Enamine
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.08
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O/c1-6(14)8(11)5-7-9(12)3-2-4-10(7)13/h2-4,8H,5H2,1H3
Clave InChI
BUYURKBUFBYEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)