Merck
ENA428682773
Enamine
2-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.28
Número MDL:
mp
137-138
Iupac Name
2-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c16-13(17)8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-14(9)11/h1-2,5,7,9,15H,3-4,6,8H2,(H,16,17)
Clave InChI
AZZZVAUBRCDMFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180679
Melting Point
137-138
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)