ENA428074374
Enamine
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
mp
129-131
Iupac Name
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-10-8-11-6-4-2-3-5(9)7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
QTCLZYBMLMPNOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)