Merck
ENA428074046
Enamine
(4-benzyl-1,4-oxazepan-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Iupac Name
(4-benzyl-1,4-oxazepan-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-9-13-11-15(7-4-8-16-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-11,14H2
Clave InChI
XUZFLQOWHVNBQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180307
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)