Merck
ENA428074006
Enamine
5-methanesulfonyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.21
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-5-(methylsulfonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O4S/c1-8-5(13(2,11)12)4(3-7-8)6(9)10/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
MLQKTFBKKHROKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180069
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180069
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)