ENA428073673
Enamine
4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)3-4-9-6(5-8)7(10)11;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
JYHSYQMPLINOER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181119
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)