Merck
ENA428073172
Enamine
6-chloroquinoline-3-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.69
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
209-210
Iupac Name
6-chloroquinoline-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2S/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12-9)15(11,13)14/h1-5H,(H2,11,13,14)
InChI key
HEPPYWUNAFDMBT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177822
Melting Point
209-210
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177822
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)