Merck
ENA428073096
Enamine
2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
(1-methyl-2-piperidinyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
UNQGOLMAWGEVNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177540
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)