Merck
ENA428072872
Enamine
1-propyl-1,4-diazepan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número MDL:
Iupac Name
1-propyl-1,4-diazepan-2-one
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-2-5-10-6-3-4-9-7-8(10)11/h9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
ONMRUIGEYUMICY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154166
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)