Merck
ENA428072826
Enamine
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-7-6-13-11-8(10(7)12)4-3-5-9(11)14-2/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13)
Clave InChI
HNYJDSVTOYNOLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)