ENA428072612
Enamine
methyl 4-(prop-2-yn-1-yl)benzoate
About This Item
mp
74-78
Iupac Name
methyl 4-(2-propynyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,5-8H,4H2,2H3
Clave InChI
UIPPHEYUBACMCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)