Merck
ENA428072544
Enamine
(3-methoxyphenyl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-7-4-2-3-6(5-7)9-8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
YZJQSKBPIMEPQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178138
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)