Merck
ENA428072520
Enamine
5-bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.57
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO5S/c1-4-5(9)3-6(17(10,14)15)8(16-2)7(4)11(12)13/h3H,1-2H3
Clave InChI
WFJCKOGQDIFABT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177666
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)