Merck
ENA428072479
Enamine
5-chloro-2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
105-107
Iupac Name
5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-ol
Inchi Code
1S/C2HClN2OS/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H,5,6)
Clave InChI
KYJGHVMLZDSOOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176920
Melting Point
105-107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)