Merck
ENA424046026
Enamine
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
Clave InChI
FPHTZGYHHSPQAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)