Merck
ENA424045932
Enamine
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.7
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c1-6-2-4-8-5-3-7-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
VGBSYVIPDIWVCG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)