Merck
ENA424045438
Enamine
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
Clave InChI
XLHWMZZORNUXBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)