Merck
ENA423209738
Enamine
N-ethyl-N-(2-fluorophenyl)aminosulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-fluorophenyl)aminosulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-2-11(14(10,12)13)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
Clave InChI
VPDAGNFGRAODHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171151
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)