Merck
ENA423209463
Enamine
adamantane-1-carbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.33
Iupac Name
1-adamantanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H17NS/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H2,12,13)
Clave InChI
ONLDDZWBSCSPTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)