Merck
ENA423200640
Enamine
2-{[({[(tert-butoxy)carbonyl](ethyl)amino}oxy)carbonyl]oxy}-2-methylpropane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((tert-butoxycarbonyl)oxy)(ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO5/c1-8-13(9(14)16-11(2,3)4)18-10(15)17-12(5,6)7/h8H2,1-7H3
Clave InChI
ZRYKCIVBDCFCBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)