Merck
ENA423200581
Enamine
6-tert-butyl-2-fluoro-3-methylphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-(tert-butyl)-2-fluoro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C11H15FO/c1-7-5-6-8(11(2,3)4)10(13)9(7)12/h5-6,13H,1-4H3
Clave InChI
PSUMWEOGUPTPMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160086
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)