Merck
ENA423200511
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.27
MDL number:
Iupac Name
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-5-8(6-13-7)10-9(11)3-2-4-12-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
RZULRKRUQPCMBG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)