Merck
ENA423200372
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-13-8-9(7-12)6-10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5,9H,6-8,12H2,1H3
Clave InChI
MHEQEASJNAMHCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)