ENA423200186
Enamine
3,3-dimethylthiomorpholine
About This Item
Iupac Name
3,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
CQQZUNZROLXKHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)