ENA413172940
Enamine
3-amino-N-methyl-N-phenylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
3-amino-N-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O2S/c1-15(12-7-3-2-4-8-12)18(16,17)13-9-5-6-11(14)10-13/h2-10H,14H2,1H3
Clave InChI
XWTWZZFSPBHOIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)