Merck
ENA413171970
Enamine
4-cyclopentyl-4-methylpyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.25
Número MDL:
Iupac Name
4-cyclopentyl-4-methyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-10(6-9(12)11-7-10)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LSMUFNCDUFYDMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156734
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)