ENA413171853
Enamine
1-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)benzyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2/c13-12(14,15)19-11-3-1-9(2-4-11)6-17-7-10(8-18)5-16-17/h1-5,7-8H,6H2
Clave InChI
CUTRCELWYRKHKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)