Merck
ENA413171605
Enamine
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.96
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
Clave InChI
OECAOMHGRQHCGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)