ENA413171549
Enamine
ethyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO2S/c1-2-14-11(13)8-3-4-10-9(7-8)12-5-6-15-10/h3-4,7,12H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
WEBVPJXZRILETE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)