Merck
ENA413170980
Enamine
methyl 3-amino-3-(pyridin-4-yl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(pyridin-4-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-10(11,7-9(13)14-2)8-3-5-12-6-4-8/h3-6H,7,11H2,1-2H3
Clave InChI
MCQWPQSPVCNQAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154344
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154344
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)