ENA413170594
Enamine
methyl 3-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(1-aminoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-7(10)8-4-3-5-11(6-8)9(12)13-2/h7-8H,3-6,10H2,1-2H3
Clave InChI
CXNJKIHUDPWFJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)