ENA413170461
Enamine
2-fluoro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-6-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
JFMJQYFCCNCOKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152621
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152621
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)