Merck
ENA413165464
Enamine
N-methoxy-N-methyloxolane-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methoxy-N-methyltetrahydro-3-furancarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
DKBCSKRFSZEHFE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)