Merck
ENA413165430
Enamine
2-amino-2-(3,5-dimethylphenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
amino(3,5-dimethylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(11)10(12)13/h3-5,9H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
YDZDSCDHEYQPSA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137947
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137947
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)