ENA410544052
Enamine
6-chloro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
3-chloro-N~2~-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,10H,9H2,1H3
Clave InChI
VDDRAMKPNRSSMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)