Merck
ENA410543327
Enamine
3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.23
Número MDL:
Iupac Name
3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)7-6-11-8(14-7)4-5-9(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
XNMKWWHNOUBLMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140216
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140216
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)