ENA410542766
Enamine
1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)propan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-2-11(14)9-6-12-10-4-3-7(13(15)16)5-8(9)10/h3-6,12H,2H2,1H3
Clave InChI
WDSXPRGHVIEVDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137687
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)