ENA410542588
Enamine
2-(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
2-(2-methylbenzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-7-9(6-11(12)13)8-4-2-3-5-10(8)14-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
QTNNBXQGXZPWOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)