ENA408616002
Enamine
[4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]methanol
About This Item
Iupac Name
[4-(allyloxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,11H,1,7-8H2
Clave InChI
SZVHDGIHRNRTMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136940
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)