Merck
ENA408615979
Enamine
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c11-10-6-7-13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
Clave InChI
MOWNQEYFXDLQQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)