ENA405194925
Enamine
6-oxa-9-azaspiro[3.6]decane
About This Item
Iupac Name
6-oxa-9-azaspiro[3.6]decane
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-2-8(3-1)6-9-4-5-10-7-8/h9H,1-7H2
InChI key
IKMUMIIPTDFAJX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135658
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135658
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)