ENA402267808
Enamine
3-(phenylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
mp
162-164
Iupac Name
3-(phenylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2S/c14-11(15)9-10(13-7-6-12-9)16-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
Clave InChI
KLNMOOQFTYGDPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)