Merck
ENA402267664
Enamine
1-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]piperidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3,5-dichlorobenzyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16Cl2N2/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)8-16-3-1-12(15)2-4-16/h5-7,12H,1-4,8,15H2
Clave InChI
PCGNHOFWOUARPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132391
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132391
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)