Merck
ENA402267155
Enamine
6-amino-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-amino-N-(tert-butyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-9(2,3)12-15(13,14)7-4-5-8(10)11-6-7/h4-6,12H,1-3H3,(H2,10,11)
Clave InChI
HPDHKHFOADQBPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)