Merck
ENA394768468
Enamine
2-chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
139-141
Iupac Name
2-chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-5-8(12)10-6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)
Clave InChI
PLLWMLQTDMZVDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25483
Melting Point
139-141
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)