Merck
ENA394767642
Enamine
1-amino-2-methylcyclopentane-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-amino-2-methylcyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-5-3-2-4-7(5,9)6(8)10/h5H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)
Clave InChI
WEZBVNVIXKNKOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129068
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129068
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)