Merck
ENA394767552
Enamine
2-benzyl-octahydro-1H-isoindol-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
Iupac Name
2-benzyloctahydro-4H-isoindol-4-one
Inchi Code
1S/C15H19NO/c17-15-8-4-7-13-10-16(11-14(13)15)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
Clave InChI
CEOKBKQHDGSNSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128805
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128805
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)