ENA394767347
Enamine
ethyl 1-cyanocyclopent-3-ene-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 1-cyano-3-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8(11)9(7-10)5-3-4-6-9/h3-4H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
RDIIJCALQSVZDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128307
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)